Learn More
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)aniline, 98%, BLD Pharm™
Product Code. 30986988
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
Unit Size:
25g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30986988 10 g -
30980501 1 kg -
30974404 100 g -
30971278 500 g -
30977821 5 g -
30976546 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 30986988 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD1034410g
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Specifica
CAS 39885-50-2
Molecular Formula C7H5ClF3N
MDL Number MFCD00042563
Quantity 10 g
SMILES C1=C(C(F)(F)F)C=CC(=C1Cl)N
Molecular Weight (g/mol) 195.57
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)aniline
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.