missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Chloro-6-fluorobenzylamine, 97%, Thermo Scientific™

Código de producto. 11324036
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
11324036 5 g 5g
11314036 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11324036 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19144.06
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on 056 260 260 for assistance.
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 15205-15-9
Molecular Formula C7H7ClFN
Molecular Weight (g/mol) 159.588
MDL Number MFCD00042458
InChI Key GVULSXIBCHPJEH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 84833
IUPAC Name (2-chloro-6-fluorophenyl)methanamine
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)CN)F

Especificaciones

Density 1.24^2^0
Boiling Point 91°C to 93°C (15 mmHg)
Refractive Index 1.537
Quantity 5 g
UN Number UN2735
Beilstein 2357724
Sensitivity Air Sensitive
Synonym 2-chloro-6-fluorobenzylamine, 2-chloro-6-fluorobenzyl amine, 2-chloro-6-fluorophenyl methanamine, 6-chloro-2-fluorobenzylamine, 2-fluoro-6-chlorobenzylamine, unii-8260bv7xb1, 2-chloro-6-fluoro-benzylamine, benzenemethanamine,2-chloro-6-fluoro, 1-2-chloro-6-fluorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 2-chloro-6-fluoro
Formula Weight 159.59
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2-Chloro-6-fluorobenzylamine
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.