Få mere at vide
2-Chloroacrylic acid, 96%, stab. with ca 0.3% BHT
Produktkode 11320014
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek
10g
2g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 11320014
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar L00350.09
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
CAS: 598-79-8 | C3H3ClO2 | 106.51 g/mol
2-Chloroacrylic acid is used as a halochemicals, organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Chloroacrylic acid is used as a halochemicals, organic synthesis.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Keep container tightly closed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 598-79-8
Molecular Formula C3H3ClO2
Molecular Weight (g/mol) 106.51
MDL Number MFCD00014336
InChI Key SZTBMYHIYNGYIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloroacrylic acid, chloroacrylic acid, 2-propenoic acid, 2-chloro, alpha-chloroacrylic acid, acrylic acid, 2-chloro, 2-chloro-2-propenoic acid, .alpha.-chloroacrylic acid, acmc-1aqt3
PubChem CID 11735
ChEBI CHEBI:73963
IUPAC Name 2-chloroprop-2-enoic acid
SMILES OC(=O)C(Cl)=C
Tekniske data
Melting Point 63°C to 67°C
Quantity 10 g
UN Number UN3261
Beilstein 1098503
Solubility Information Soluble in water.
Formula Weight 106.51
Percent Purity ≥98%
Chemical Name or Material 2-Chloroacrylic acid
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.