Learn More
2-Chloroanisole, 98%
Product Code. 11377066
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 g
250 g
Unit Size:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
11377066 50 g 50g
11387066 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11377066 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L06952.18
 Restricted Item
In Stock
Add to basket
CAS: 766-51-8 | C7H7ClO | 142.582 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 766-51-8
Molecular Formula C7H7ClO
Molecular Weight (g/mol) 142.582
MDL Number MFCD00000557
InChI Key QGRPVMLBTFGQDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloroanisole, o-chloroanisole, benzene, 1-chloro-2-methoxy, anisole, o-chloro, o-chloromethoxybenzene, o-chlorophenyl methyl ether, 2-chlorophenol methyl ether, chloroanisole, 1-chloro-2-methoxy-benzene, labotest-bb ltbb002921
PubChem CID 13011
IUPAC Name 1-chloro-2-methoxybenzene
SMILES COC1=CC=CC=C1Cl
Spezifikation
Density 1.123
Boiling Point 194°C to 196°C
Flash Point 76°C (168°F)
Refractive Index 1.545
Quantity 50 g
Beilstein 2042179
Formula Weight 142.59
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 2-Chloroanisole
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.