Få mere at vide
2-Chlorophenyl isothiocyanate, 97%
Artikelnummer. 11483767
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
11483767 5 g 5g
11493767 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11483767 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18238.06
 Restricted Item
In Stock
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 2740-81-0 | C7H4ClNS | 169.626 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2740-81-0
Molecular Formula C7H4ClNS
Molecular Weight (g/mol) 169.626
MDL Number MFCD00004801
InChI Key DASSPOJBUMBXLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorophenyl isothiocyanate, 2-chlorophenylisothiocyanate, benzene, 1-chloro-2-isothiocyanato, benzene, chloroisothiocyanato, 1-chloro-2-isothiocyanato-benzene, isothiocyanic acid 2-chlorophenyl ester, 2-chlorobenzenisothiocyanate, acmc-1ccw5, o-chlorophenylisothiocyanate, o-chlorophenyl isothiocyanate
PubChem CID 123171
IUPAC Name 1-chloro-2-isothiocyanatobenzene
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N=C=S)Cl
Tekniske data
Density 1.287
Quantity 5 g
Odor Pungent
Refractive Index 1.6608
UN Number UN2922
Beilstein 2081473
Boiling Point 260°C to 262°C
Formula Weight 169.64
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2-Chlorophenyl isothiocyanate
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.