missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Ethoxy-6,9-diaminoacridine Lactate, TRC

Product Code. 30372662
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
Unit Size:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30372662 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30372662 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCE2615055G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 09-12-2026
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Chemical Name or Material Ethacridine Lactate
CAS 1837-57-6
Molecular Formula C15 H15 N3 O . C3 H6 O3
Quantity 5 g
Synonym Propanoic acid, 2-hydroxy-, compd. with 7-ethoxy-3,9-acridinediamine (1:1), 6,9-Diamino-2-ethoxyacridine lactate, Lactic acid compd. with 6,9-diamino-2-ethoxyacridine (1:1), 7-Ethoxy-3,9-acridinediamine 2-hydroxypropanoate (1:1), 6,9-Diamino-2-ethoxyacrid
InChI Formula InChI=1S/C15H15N3O.C3H6O3/c1-2-19-10-4-6-13-12(8-10)15(17)11-5-3-9(16)7-14(11)18-13;1-2(4)3(5)6/h3-8H,2,16H2,1H3,(H2,17,18);2,4H,1H3,(H,5,6)
SMILES CCOc1ccc2nc3cc(N)ccc3c(N)c2c1.CC(O)C(=O)O
IUPAC Name 7-ethoxyacridine-3,9-diamine;2-hydroxypropanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 343.377
Formula Weight 343.153
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.