Learn More
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid |
| CAS | 115029-23-7 |
| Molecular Formula | C8H4F4O2 |
| Quantity | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H4F4O2/c9-6-2-1-4(8(10,11)12)3-5(6)7(13)14/h1-3H,(H,13,14) |
| SMILES | C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)C(=O)O)F |
| Molecular Weight (g/mol) | 208.11 |
| Formula Weight | 208.0147 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?