Learn More
2-Fluoro-N-(3,5-dimethylphenyl)benzamide, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 15476098
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
15476098 250 mg 250mg
15466098 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15476098 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59705.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 332168-85-1
Molecular Formula C15H14FNO
Molecular Weight (g/mol) 243.28
MDL Number MFCD01115438
InChI Key GKEBWXLAFINVJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-3,5-dimethylphenyl-2-fluorobenzamide, 2-fluoro-n-3,5-dimethylphenyl benzamide, n-3,5-dimethyl-phenyl-2-fluoro-benzamide, n-3,5-dimethylphenyl 2-fluorophenyl carboxamide
PubChem CID 803512
IUPAC Name N-(3,5-dimethylphenyl)-2-fluorobenzamide
SMILES CC1=CC(NC(=O)C2=CC=CC=C2F)=CC(C)=C1
Especificaciones
Quantity 250 mg
Physical Form Solid
Formula Weight 243.28
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2-Fluoro-N-(3,5-dimethylphenyl)benzamide
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.