Learn More
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 392-85-8 |
| CAS Min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Color | Colorless |
| Density | 1.2900g/mL |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 99% |
| Packaging | Glass bottle |
| Molecular Formula | C7H4F4 |
| Linear Formula | FC6H4CF3 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?