Learn More
2-Fluoroethyl Chloroformate, TRC
Product Code. 30406970
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity
30406970 10 g
30403967 1 g
30393605 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30406970 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCF59153010G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 462-27-1
Molecular Formula C3H4ClFO2
Molecular Weight (g/mol) 126.51
Synonym Carbonochloridic Acid 2-Fluoroethyl Ester, 2-Fluoroethyl Carbonochloridate
SMILES FCCOC(=O)Cl
Specifications
Quantity 10 g
InChI Formula InChI=1S/C3H4ClFO2/c4-3(6)7-2-1-5/h1-2H2
Chemical Name or Material 2-Fluoroethyl Chloroformate
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.