Få mere at vide
2-Hexanone, TRC
Artikelnummer. 30406004
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
30406004 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30406004 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH29442050G
 Restricted Item
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material 2-Hexanone
CAS 591-78-6
Molecular Formula C6 H12 O
Quantity 50 g
Synonym 2-Hexanone, 2-Oxohexane, Butyl methyl ketone, MBK, Methyl butyl ketone, Methyl n-butyl ketone, n-Butyl methyl ketone
InChI Formula InChI=1S/C6H12O/c1-3-4-5-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
SMILES CCCCC(=O)C
IUPAC Name hexan-2-one
Molecular Weight (g/mol) 100.16
Formula Weight 100.0888
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.