Learn More
2-Mercapto-1-methylimidazole, 98%
Código de producto. 11444424
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
11444424 25 g 25g
11454424 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11444424 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13094.14
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 60-56-0 | C4H6N2S | 114.17 g/mol
Possesses antioxidant properties
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 60-56-0
Molecular Formula C4H6N2S
Molecular Weight (g/mol) 114.17
MDL Number MFCD00179321
InChI Key PMRYVIKBURPHAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym methimazole, thiamazole, 2-mercapto-1-methylimidazole, tapazole, mercazolyl, 1-methylimidazole-2-thiol, mercazole, metazolo, methimazol, thiamazol
PubChem CID 1349907
ChEBI CHEBI:50673
IUPAC Name 3-methyl-1H-imidazole-2-thione
SMILES CN1C=CNC1=S
Especificaciones
Melting Point 144°C to 147°C
Boiling Point 280°C (decomposition)
Odor Stench
Quantity 25 g
Beilstein 108646
Merck Index 14,5971
Solubility Information Freely soluble in water; Soluble in alcohol,chloroform; Sparingly soluble in ether,benzene.
Formula Weight 114.17
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 2-Mercapto-1-methylimidazole
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.