Learn More
2-(Methoxycarbonyl)-3-thiophenesulfonyl Chloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30050656
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
25 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
30050656 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30050656 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0247.100025
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-(Methoxycarbonyl)-3-thiophenesulfonyl Chloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material 2-(Methoxycarbonyl)-3-thiophenesulfonyl Chloride
CAS 59337-92-7
Analyte or Component Names 2-(Methoxycarbonyl)-3-thiophenesulfonyl Chloride
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C6 H5 Cl O4 S2
Certifications/Compliance ISO 9001
Synonym 2-(Methoxycarbonyl)-3-thiophenesulfonyl Chloride
InChI Formula InChI=1S/C6H5ClO4S2/c1-11-6(8)5-4(2-3-12-5)13(7,9)10/h2-3H,1H3
SMILES COC(=O)c1sccc1S(=O)(=O)Cl
IUPAC Name methyl 3-chlorosulfonylthiophene-2-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 240.68
Quantity 25 mg
Formula Weight 239.9318 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.