missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Methoxyphenothiazine, Mikromol™
Description
2-Methoxyphenothiazine
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | 2-Methoxyphenothiazine |
| CAS | 1771-18-2 |
| Analyte or Component Names | 2-Methoxyphenothiazine |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C13 H11 N O S |
| Certifications/Compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Levomepromazine Maleate Imp. A (EP), Levomepromazine Imp. A (EP), 2-Methoxyphenothiazine, Levomepromazine Maleate Impurity A, Levomepromazine Impurity A |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H11NOS/c1-15-9-6-7-13-11(8-9)14-10-4-2-3-5-12(10)16-13/h2-8,14H,1H3 |
| SMILES | COc1ccc2Sc3ccccc3Nc2c1 |
| IUPAC Name | 2-methoxy-10H-phenothiazine |
| Show More |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?