Få mere at vide
2-Methyl-3-[(3,4-methylenedioxy)phenyl]propionic acid, Alfa Aesar™
Artikelnummer. 11387529
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
11387529 1 g 1g
11397529 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11387529 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27924.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Applications
It is used as pharmaceutical intermediate.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store in cool dry conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77269-66-0
Molecular Formula C11H12O4
Molecular Weight (g/mol) 208.213
MDL Number MFCD06203229
InChI Key DBXAHUCZEXVUKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-3-3,4-methylenedioxy phenyl propionic acid, 3-2h-1,3-benzodioxol-5-yl-2-methylpropanoic acid, 3-1,3-benzodioxol-5-yl-2-methylpropanoic acid, 3-2h-benzo d 1,3-dioxolen-5-yl-2-methylpropanoic acid, acmc-20anr1, 1,3-benzodioxole-5-propanoicacid, a-methyl, alpha-methyl-1,3-benzodioxole-5-propionic acid, 3-1,3-benzodioxol-5-yl-2-methyl-propanoic acid, 1,3-benzodioxole-5-propanoic acid, .alpha.-methyl, alpha-methyl-1,?3-benzodioxole-?5-?propanoic acid
PubChem CID 19614615
IUPAC Name 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methylpropanoic acid
SMILES CC(CC1=CC2=C(C=C1)OCO2)C(=O)O
Tekniske data
Melting Point 77°C to 80°C
Quantity 1 g
Solubility Information Slightly soluble in water.
Formula Weight 208.21
Chemical Name or Material 2-Methyl-3-[(3,4-methylenedioxy)phenyl]propionic acid
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.