Learn More
2-Methyl-9H-fluoren-9-one, TRC
Código de producto. 30482884
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
50 mg
100 mg
500 mg
missing translation for 'unitSize':
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity missing translation for 'unitSize'
30482884 500 mg 500mg
30471788 100 mg 100mg
30472865 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30482884 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCM321793500MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 2840-51-9
Molecular Formula C14H10O
Molecular Weight (g/mol) 194.23
IUPAC Name 2-methylfluoren-9-one
SMILES Cc1ccc2c3ccccc3C(=O)c2c1
Especificaciones
Quantity 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C14H10O/c1-9-6-7-11-10-4-2-3-5-12(10)14(15)13(11)8-9/h2-8H,1H3
Formula Weight 194.0732
Chemical Name or Material 2-Methyl-9H-fluoren-9-one
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.