Learn More
2-Methyl-nitrobenzoic Acid, TRC
Product Code. 30469343
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 g
Unit Size:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30469343 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30469343 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM32554525G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 02-10-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemical Name or Material 2-Methyl-nitrobenzoic Acid
CAS 13506-76-8
Molecular Formula C8H7NO4
Quantity 25 g
Synonym o-Toluic acid, 6-nitro- (6CI,8CI), 2-Methyl-6-nitrobenzoic acid, 6-Methyl-2-nitrobenzoic acid, 6-Nitro-o-toluic acid
InChI Formula InChI=1S/C8H7NO4/c1-5-3-2-4-6(9(12)13)7(5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
SMILES Cc1cccc(c1C(=O)O)[N+](=O)[O-]
IUPAC Name 2-methyl-6-nitrobenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 181.15
Formula Weight 181.0375
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.