missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-(Methylamino)octanoic Acid, TRC

Codice prodotto. 30473572
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
30473572 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30473572 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM28705350MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 13-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Chemical Name or Material 2-(Methylamino)octanoic Acid
CAS 101080-67-5
Molecular Formula C9H19NO2
Quantity 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H19NO2/c1-3-4-5-6-7-8(10-2)9(11)12/h8,10H,3-7H2,1-2H3,(H,11,12)
SMILES CCCCCCC(C(=O)O)NC
IUPAC Name 2-(methylamino)octanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 173.25
Formula Weight 173.1416
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.