Learn More
2-Morpholino-3-pyridinamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10445892
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10445892
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC24614DA
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Identificatori chimici
CAS 51627-47-5
Molecular Formula C9H13N3O
Molecular Weight (g/mol) 179.223
MDL Number MFCD03001243
InChI Key DHYQHRDXKCKJAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-morpholinopyridin-3-amine, 2-morpholino-3-pyridinamine, 2-morpholin-4-yl pyridin-3-amine, 2-morpholin-4-yl-3-pyridylamine, 2-morpholin-4-yl-pyridin-3-ylamine, 3-amino-2-morpholinopyridine, 3-pyridinamine,2-4-morpholinyl
PubChem CID 2776573
IUPAC Name 2-morpholin-4-ylpyridin-3-amine
SMILES C1COCCN1C2=C(C=CC=N2)N
Specifica
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 1 g
Formula Weight 179.22
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2-Morpholino-3-pyridinamine
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato