Learn More
2-[N-Methyl-N-(pyridin-2-yl)amino]ethanol, Mikromol™
Click to view available options
Quantity:
100 mg
Unit Size:
100mg
Description
2-[N-Methyl-N-(pyridin-2-yl)amino]ethanol
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | 2-[N-Methyl-N-(pyridin-2-yl)amino]ethanol |
| CAS | 122321-04-4 |
| Analyte or Component Names | 2-[N-Methyl-N-(pyridin-2-yl)amino]ethanol |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C8 H12 N2 O |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2-[N-Methyl-N-(pyridin-2-yl)amino]ethanol, Ethanol, 2-(methyl-2-pyridinylamino)-, 2-(Methyl-2-pyridylamino)ethanol, 2-[Methyl(2-pyridinyl)amino]ethanol, 2-[N-Methyl-N-(2-pyridyl)amino]ethanol |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H12N2O/c1-10(6-7-11)8-4-2-3-5-9-8/h2-5,11H,6-7H2,1H3 |
| SMILES | CN(CCO)c1ccccn1 |
| IUPAC Name | 2-[methyl(pyridin-2-yl)amino]ethanol |
| Show More |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur