Learn More
2-Nitrophenylacetonitrile, 98%
Product Code. 11439636
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
11439636 25 g 25g
11339569 1 g 1g
11429636 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11439636 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20190.14
 Restricted Item
In Stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 610-66-2 | C8H6N2O2 | 162.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 610-66-2
Molecular Formula C8H6N2O2
Molecular Weight (g/mol) 162.15
MDL Number MFCD00007183
InChI Key YPRFCQAWSNWRLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitrophenylacetonitrile, 2-2-nitrophenyl acetonitrile, 2-nitrophenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 2-nitro, 2-nitrobenzyl cyanide, o-nitrophenyl acetonitrile, o-nitrobenzacetonitrile, 2-nitrobenzeneacetonitrile, 2-nitrobenzyl nitrile, acetonitrile, o-nitrophenyl
PubChem CID 11888
IUPAC Name 2-(2-nitrophenyl)acetonitrile
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC=C1CC#N
Specifica
Melting Point 81°C to 85°C
Boiling Point 178°C (12 mmHg)
Quantity 25 g
UN Number UN3439
Beilstein 1869400
Formula Weight 162.15
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 2-Nitrophenylacetonitrile
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.