missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Perfluoropropoxy-2,3,3,3-tetrafluoropropanol, TRC

Código de producto. 30412089
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
30412089 500 mg 500mg
30421334 100 mg -
30419826 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30412089 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP999433500MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 04-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 26537-88-2
Molecular Formula C6H3F11O2
Molecular Weight (g/mol) 316.07
IUPAC Name 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy)propan-1-ol
SMILES OCC(F)(OC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)F

Especificaciones

Quantity 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H3F11O2/c7-2(1-18,4(10,11)12)19-6(16,17)3(8,9)5(13,14)15/h18H,1H2
Formula Weight 315.9957
Chemical Name or Material 2-Perfluoropropoxy-2,3,3,3-tetrafluoropropanol
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.