Learn More
2-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde, 96%, Thermo Scientific™
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1g
5g
Especificaciones
Especificaciones
| CAS Min % | 95.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Color | Colorless to Yellow |
| Boiling Point | 77°C (20.0 mmHg) |
| Flash Point | 67°C |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 95% min. (GC) |
| Packaging | Glass Bottle |
| Quantity | 1 g |
| Formula Weight | 190.12 |
| Mostrar más |
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido