Learn More
2-(Trifluoromethyl)cyclohexanone, 97%
Artikelnummer. 15456237
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
15456237 250 mg 250mg
15446237 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15456237 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33423.MD
 Restricted Item
In Stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 56734-74-8 | C7H9F3O | 166.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56734-74-8
Molecular Formula C7H9F3O
Molecular Weight (g/mol) 166.14
MDL Number MFCD00102125
InChI Key RZSQHJQIBOWYSQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-trifluoromethyl cyclohexanone, 2-trifluoromethylcyclohexanone, 2-trifluoromethyl cyclohexan-1-one, trifluoromethylcyclohexanone, 2-trifluoromethyl-cyclohexan-1-one
PubChem CID 2777488
IUPAC Name 2-(trifluoromethyl)cyclohexan-1-one
SMILES FC(F)(F)C1CCCCC1=O
Spezifikation
Boiling Point 71°C to 73°C (12 mmHg)
Quantity 250 mg
UN Number UN1224
Formula Weight 166.14
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2-(Trifluoromethyl)cyclohexanone
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.