Description
Low gas permeation. Smooth inner surface inhibits particle entrapment. Free from added plasticizers or oils. Meets USP Class VI criteria. Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications. Free technical application support available to assist with tubing selection
Spécification
Spécification
| Certifications/Compliance | USP |
| Diameter (English) Inner | 5/16 in. |
| Material | Tygon 2475 |
| Diameter (English) Outer | 7/16 in. |
| Overall Length (English) | 50 ft. |
| Sterilization Method | Yes |
| Color | Clear |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?