Learn More
2H-1,2,3-Triazole-4-carboxylic Acid, TRC
Código de producto. 30395732
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity
30395732 1 g
30401519 250 mg
30398427 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30395732 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH2090361G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 573714-78-0
Molecular Formula C3 H3 N3 O2
Molecular Weight (g/mol) 113.075
IUPAC Name 1H-triazole-4-carboxylic acid
SMILES OC(=O)c1c[nH]nn1
Especificaciones
Quantity 1 g
InChI Formula InChI=1S/C3H3N3O2/c7-3(8)2-1-4-6-5-2/h1H,(H,7,8)(H,4,5,6)
Formula Weight 113.023
Chemical Name or Material 2H-1,2,3-Triazole-4-carboxylic Acid
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.