Learn More
(2R,3R)-2-Ethyl-3-(hydroxymethyl)-4-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)butanoic Acid Sodium Salt (Isopilocarpic Acid Sodium Salt), Mikromol™
Codice prodotto. 18061610
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
18061610 100 mg 100mg
18013300 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18061610 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0338.03
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2R,3R)-2-Ethyl-3-(hydroxymethyl)-4-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)butanoic Acid Sodium Salt (Isopilocarpic Acid Sodium Salt)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Name or Material (2R,3R)-2-Ethyl-3-(hydroxymethyl)-4-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)butanoic Acid Sodium Salt (Isopilocarpic Acid Sodium Salt)
CAS 101769-87-3
Analyte or Component Names (2R,3R)-2-Ethyl-3-(hydroxymethyl)-4-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)butanoic Acid Sodium Salt (Isopilocarpic Acid Sodium Salt)
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C11 H17 N2 O3 . Na
Certifications/Compliance ISO 9001
Synonym Pilocarpine Hydrochloride Imp. C (EP), Pilocarpine Imp. C (EP), 1H-Imidazole-5-butanoic acid, alpha-ethyl-beta-(hydroxymethyl)-1-methyl-, monosodium salt, [R-(R*,R*)]- (9CI), (2R,3R)-2-Ethyl-3-(hydroxymethyl)-4-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)butanoic Acid Sodium Salt, Pilocarpine Hydrochloride Imp. C (EP) as Sodium Salt, Isopilocarpic Acid Sodium Salt, Pilocarpine Hydrochloride Impurity C as Sodium Salt, Pilocarpine Nitrate Impurity C as Sodium Salt, Pilocarpine Impurity C as Sodium Salt, Pilocarpine Impurity C as Sodium Salt
InChI Formula InChI=1S/C11H18N2O3.Na/c1-3-10(11(15)16)8(6-14)4-9-5-12-7-13(9)2;/h5,7-8,10,14H,3-4,6H2,1-2H3,(H,15,16);/q;+1/p-1/t8-,10+;/m0./s1
SMILES [Na+].CC[C@H]([C@H](CO)Cc1cncn1C)C(=O)[O-]
IUPAC Name sodium;(2R,3R)-2-ethyl-3-(hydroxymethyl)-4-(3-methylimidazol-4-yl)butanoate
Molecular Weight (g/mol) 248.25
Quantity 100 mg
Formula Weight 248.1137 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.