Learn More
3-(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)aniline, 97+%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Unit Size:
1g
250mg
5g
Specifications
Specifica
| Assay Percent Range | 95% |
| Packaging | Amber Glass Bottle |
| Quantity | 5 g |
| Formula Weight | 173.22 |
| Percent Purity | 97% |
| Chemical Name or Material | 3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)aniline |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto