Learn More
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)acrylic acid, 98%, BLD Pharm™
Product Code. 30965786
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
Unit Size:
100g
10g
1kg
25g
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30965786 100 g 100g
30954927 500 g 500g
30954167 1 kg 1kg
30963292 25 g 25g
30957835 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 30965786 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD11651100g
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
CAS 331-39-5
Molecular Formula C9H8O4
MDL Number MFCD00004392
Quantity 100 g
SMILES O=C(O)/C=C/C1=CC=C(O)C(O)=C1
Molecular Weight (g/mol) 180.16
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)acrylic acid
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.