Learn More
3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propionic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15444767
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
15444767 1 g 1g
15454767 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15444767 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H32088.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 585-50-2
Molecular Formula C10H9F3O2
Molecular Weight (g/mol) 218.18
MDL Number MFCD00090487
InChI Key YLTJJMIWCCJIHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-trifluoromethyl phenyl propanoic acid, 3-3-trifluoromethylphenyl propionic acid, benzenepropanoic acid, 3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl hydrocinnamic acid, unii-4u44xhh79h, 3-3'-trifluoromethylphenyl-propionic acid, 3-3-trifluoromethyl phenyl propionic acid, cinacalcet m5, m-trifluoromethyl hydrocinnamic acid
PubChem CID 2777683
IUPAC Name 3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
SMILES OC(=O)CCC1=CC(=CC=C1)C(F)(F)F
Specifica
Melting Point 34°C to 37°C
Quantity 1 g
Formula Weight 218.17
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.