Learn More
3-(4-Pyridyl)propanoic acid, 95%, Thermo Scientific™
Product Code. 15565236 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
15565236 5 g 5g
15389059 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15565236 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 457270050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemical Identifiers
CAS 6318-43-0
Molecular Formula C8H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 151.17
InChI Key WSXGQYDHJZKQQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyridin-4-yl propanoic acid, 3-pyridin-4-yl-propionic acid, 4-pyridinepropanoic acid, 4-pyridinepropionic acid, 3-4-pyridinyl propanoic acid, 3-4-pyridyl propanoic acid, 3-4-pyridyl propionic acid, 3-pyridin-4-yl propionic acid, 4-carboxyethylpyridine, acmc-1b6yz
PubChem CID 233243
IUPAC Name 3-pyridin-4-ylpropanoic acid
SMILES C1=CN=CC=C1CCC(=O)O
Spezifikation
Melting Point 229.0°C to 233.0°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 94% min. (HPLC)
Quantity 5 g
Formula Weight 151.17
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material 3-(4-Pyridyl)propanoic acid
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.