Learn More
3,4-Thiophenedicarboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10134540 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
500 mg
Packaging:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Packaging Tamaño de la unidad
10134540 500 mg Glass bottle 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10134540 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 264475000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 4282-29-5
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Melting Point 227°C to 231°C
Color Beige-Pink to Yellow or Brown
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 96% min. (GC)
Packaging Glass bottle
Molecular Formula C6H2O4S
MDL Number MFCD00067079
Quantity 500 mg
Synonym 3,4-thiophenedicarboxylic acid, 3,4-dicarboxythiophene, 3,4-thiophenedicarboxylicacid, t5sj cvq dvq wln, pubchem19548, acmc-1b2vc, ksc236q7j, thiophene-3,4dicarboxylic acid, thiophene-3 pound not4-dicarboxylic acid
InChI Key ZWWLLYJRPKYTDF-UHFFFAOYSA-L
SMILES [O-]C(=O)C1=CSC=C1C([O-])=O
IUPAC Name thiophene-3,4-dicarboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 170.14
PubChem CID 255853
Formula Weight 172.15
Percent Purity 97%
Physical Form Crystalline Powder
Chemical Name or Material 3, 4-Thiophenedicarboxylic acid, 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,4-Thiophenedicarboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Warning
Clasificación
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H335-May cause respiratory irritation.
  • H315-Causes skin irritation.
Consejos de prudencia
  • P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.