Learn More
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol, 98%, Thermo Scientific™
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsDescription
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifications
Specifications
| CAS | 32707-89-4 |
| CAS Min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Melting Point | 52°C to 56°C |
| Color | White |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 98% |
| Packaging | Glass Bottle |
| Molecular Formula | C9H6F6O |
| Linear Formula | (CF3)C6H3CHOH |
| Show More |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.