Learn More
3,5-Di-t-butyl-2-hydroxybenzaldehyde, TRC
Artikelnummer. 30370129
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity
30370129 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30370129 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4281505G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 37942-07-7
Molecular Formula C15H22O2
Quantity 5 g
Synonym 2-Hydroxy-3,5-di-tert-butylbenzaldehyde, 3,5-tert-Butyl-2-hydroxybenzaldehyde, 3,5-Bis(1,1-dimethylethyl)-2-hydroxybenzaldehyde, 3,5-Bis(tert-butyl)salicylaldehyde, 3,5-Di-t-butyl-2-hydroxybenzaldehyde, 3,5-Di-t-butylsalicylaldehyde, 3,5-Di-tert-butylsalicylaldehyde, 3,5-Di-tert-butylsalicylic Aldehyde
InChI Formula InChI=1S/C15H22O2/c1-14(2,3)11-7-10(9-16)13(17)12(8-11)15(4,5)6/h7-9,17H,1-6H3
SMILES CC(C)(C)c1cc(C=O)c(O)c(c1)C(C)(C)C
Molecular Weight (g/mol) 234.33
Formula Weight 234.162
Chemical Name or Material 3,5-Di-t-butyl-2-hydroxybenzaldehyde