Learn More
3,5-Dimethylthiophenol, 98%, BLD Pharm™
Product Code. 30979661
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
10 g
25 g
Unit Size:
10g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30979661 10 g 10g
30975376 25 g 25g
30970492 1 g 1g
30969887 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 30979661 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD1066110g
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Especificaciones
CAS 38360-81-5
Molecular Formula C8H10S
MDL Number MFCD00040226
Quantity 10 g
SMILES SC1=CC(C)=CC(C)=C1
Molecular Weight (g/mol) 138.23
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 3,5-Dimethylthiophenol
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.