Learn More
3,7-Diaminophenothiazin-5-ium acetate, BLD Pharm™
Product Code. 31449814
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity
31449814 5 g
31443983 1 g
31448885 25 g
31445528 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 31449814 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD1212375g
 Restricted Item
Estimated Shipment: 25-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dye content 85 %
Specifications
CAS 78338-22-4
Molecular Formula C14H13N3O2S
MDL Number MFCD00081194
Quantity 5 g
SMILES O=C(C)[O-].NC1=CC=C2N=C3C=CC(N)=CC3=[S+]C2=C1
Molecular Weight (g/mol) 287.34
Chemical Name or Material 3,7-Diaminophenothiazin-5-ium acetate
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.