Learn More
Specifica
Specifica
| Melting Point | 319°C |
| Color | Green to Yellow |
| Packaging | Glass Jar |
| Quantity | 5 g |
| Formula Weight | 177.16g/mol |
| Physical Form | Solid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 3-Aminophthalhydrazide
- Warning
- Skin corrosion/irritation Category 2
- Specific target organ toxicity Category 3
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- H315-Causes skin irritation.
- H335-May cause respiratory irritation.
- H319-Causes serious eye irritation.
- P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
- P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P312-Call a POISON CENTER/doctor/if you feel unwell.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?