Learn More
3-Bromo-4-fluorophenol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15468268
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
15468268 5 g 5g
15458268 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15468268 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61702.06
 Restricted Item
Estimated Shipment: 07-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 27407-11-0 | Molecular Formula: C6H4BrFO | Molecular Weight: 190.999 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27407-11-0
Molecular Formula C6H4BrFO
Molecular Weight (g/mol) 190.999
MDL Number MFCD03425884
InChI Key QWTULQLVGNZMLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-4-fluoro-phenol, phenol, 3-bromo-4-fluoro, pubchem1486, acmc-1cmha, ksc201s9b, 3-bromanyl-4-fluoranyl-phenol
PubChem CID 2783381
IUPAC Name 3-bromo-4-fluorophenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)Br)F
Tekniske data
Color Yellow to Green
Quantity 5 g
UN Number UN2811
Formula Weight 191
Percent Purity 98%
Physical Form Crystalline
Chemical Name or Material 3-Bromo-4-fluorophenol
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.