Learn More
3-Bromo-4-pyridinecarboxaldehyde, TRC
Code produit 30343963
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
30343963 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30343963 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6888251G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemical Name or Material 3-Bromo-4-pyridinecarboxaldehyde
CAS 70201-43-3
Molecular Formula C6H4BrNO
Quantity 1 g
Synonym 3-Bromo-4-formylpyridine, 3-Bromoisonicotinaldehyde, 3-Bromopyridine-4-carbaldehyde, 5-Bromopyridine-4-carboxaldehyde
InChI Formula InChI=1S/C6H4BrNO/c7-6-3-8-2-1-5(6)4-9/h1-4H
SMILES Brc1cnccc1C=O
IUPAC Name 3-bromopyridine-4-carbaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 186.01
Formula Weight 184.9476