Learn More
3-Bromoaniline, 98%
Artikelnummer. 11420264
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
11420264 25 g 25g
11430264 100 g 100g
11440264 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11420264 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13665.14
 Restricted Item
In Stock
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 591-19-5 | C6H6BrN | 172.03 g/mol
3-Bromoaniline is used in the synthesis of amino substituted quinazoline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-Bromoaniline is used in the synthesis of amino substituted quinazoline.
Solubility
Soluble in water (0.97 g/L at 20°C).
Notes
Keep container tightly sealed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 591-19-5
Molecular Formula C6H6BrN
Molecular Weight (g/mol) 172.03
MDL Number MFCD00007757
InChI Key DHYHYLGCQVVLOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-bromoaniline, benzenamine, 3-bromo, 3-bromo aniline, m-aminobromobenzene, aniline, m-bromo, 3-bromobenzenamine, 3-bromophenylamine, bromoaniline 3-, 3-bromo-benzenamine, 3-bromo-phenylamine
PubChem CID 11562
IUPAC Name 3-bromoaniline
SMILES NC1=CC=CC(Br)=C1
Tekniske data
Melting Point 16°C
Density 1.580
Boiling Point 251°C
Flash Point >110°C (230°F)
Assay Percent Range 98%
Refractive Index 1.625
Quantity 25 g
UN Number UN2810
Beilstein 742028
Solubility Information Soluble in water (0.97g/L at 20°C).
Formula Weight 172.03
Percent Purity 98%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material 3-Bromoaniline
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.