Learn More
3-Bromobenzylsulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 10185483
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
10 g
Unit Size:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
10185483 5 g 5g
10703874 1 g 1g
10784087 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10185483 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. MO07946DE
 Restricted Item
Estimated Shipment: 23-10-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 58236-74-1
Molecular Formula C7H6BrClO2S
Molecular Weight (g/mol) 269.537
MDL Number MFCD06798043
InChI Key VCGKEAIINMDLMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromophenyl methanesulfonyl chloride, 3-bromobenzylsulfonyl chloride, 3-bromophenyl methanesulphonyl chloride, benzenemethanesulfonylchloride, 3-bromo, benzenemethanesulfonyl chloride, 3-bromo, 3-bromobenzylsulphonyl chloride, 3-bromophenyl methylsulphonyl chloride
PubChem CID 2761451
IUPAC Name (3-bromophenyl)methanesulfonyl chloride
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)CS(=O)(=O)Cl
Spezifikation
CAS Min % 97.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber glass bottle
Quantity 5 g
Formula Weight 269.55
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 3-Bromobenzylsulfonyl chloride
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.