Learn More
3-Bromopropionic Acid, TRC
Codice prodotto. 30341257
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
30341257 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30341257 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6877051G
 Restricted Item
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Name or Material 3-Bromopropionic Acid
CAS 590-92-1
Molecular Formula C3H5BrO2
Quantity 1 g
Synonym 2-Carboxyethyl Bromide, 3-Bromopropanoic Acid, NSC 2638, β-Bromopropanoic Acid, β-Bromopropionic Acid
InChI Formula InChI=1S/C3H5BrO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2H2,(H,5,6)
SMILES OC(=O)CCBr
IUPAC Name 3-bromopropanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 152.97
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.