Läs mer
3-Cyano-5-methylisoxazole, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15428118
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantity unitSize
15428118 1 g 1g
15438118 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15428118 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61553.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57351-99-2
Molecular Formula C5H4N2O
Molecular Weight (g/mol) 108.10
MDL Number MFCD09064940
InChI Key JTPIMYCMWLOEDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylisoxazole-3-carbonitrile, 5-methyl-3-isoxazolecarbonitrile, 5-methyl-isoxazole-3-carbonitrile, 3-cyano-5-methylisoxazole, 3-isoxazolecarbonitrile,5-methyl, 3-isoxazolecarbonitrile, 5-methyl, 5-?methylisoxazole-?3-?carbonitrile
PubChem CID 24229456
IUPAC Name 5-methyl-1,2-oxazole-3-carbonitrile
SMILES CC1=CC(=NO1)C#N
Specifikationer
Quantity 1 g
UN Number UN3276
Formula Weight 108.1
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 3-Cyano-5-methylisoxazole
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.