missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Furaldehyde, TRC

Product Code. 30405619
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity
30405619 5 g
30397501 10 g
30390124 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30405619 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF8632005G
 Restricted Item

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 498-60-2
Molecular Formula C5 H4 O2
Molecular Weight (g/mol) 96.08
Synonym 3-Furancarboxaldehyde, 3-Formylfuran, 3-Furanaldehyde, 3-Furancarbaldehyde, 3-Furfural, 3-Furfuraldehyde, 3-Furylaldehyde, 3-Furylcarboxaldehyde
IUPAC Name furan-3-carbaldehyde
SMILES O=Cc1cocc1

Spezifikation

Quantity 5 g
InChI Formula InChI=1S/C5H4O2/c6-3-5-1-2-7-4-5/h1-4H
Formula Weight 96.0211
Chemical Name or Material 3-Furaldehyde
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.