missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Hydroxymethylantipyrine, TRC

Artikelnummer. 30136261
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
50 mg
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
30136261 100 mg 100mg
30132541 250 mg 250mg
30005198 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30136261 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH805090100MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 18125-49-0
Molecular Formula C11H12N2O2
Molecular Weight (g/mol) 204.23
Synonym 3-(Hydroxymethyl)-2-methyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, HMA, 1,2-Dihydro-5-(hydroxymethyl)-1-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one, 3-(Hydroxymethyl)-2-methyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, Hydroxymethylantipyrine
IUPAC Name 5-(hydroxymethyl)-1-methyl-2-phenylpyrazol-3-one
SMILES CN1N(C(=O)C=C1CO)c2ccccc2

Spezifikation

Quantity 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C11H12N2O2/c1-12-10(8-14)7-11(15)13(12)9-5-3-2-4-6-9/h2-7,14H,8H2,1H3
Formula Weight 204.0899
Chemical Name or Material 3-Hydroxymethylantipyrine
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.