Learn More
3-Methoxybenzonitrile, 98%
Codice prodotto. 11481197
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
11481197 100 g 100g
11461197 5 g 5g
11471197 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11481197 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24171.22
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 1527-89-5 | C8H7NO | 133.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1527-89-5
Molecular Formula C8H7NO
Molecular Weight (g/mol) 133.15
MDL Number MFCD00001801
InChI Key KLXSUMLEPNAZFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-cyanoanisole, benzonitrile, 3-methoxy, m-anisonitrile, m-methoxybenzonitrile, 3-cyanoanisole, 3-anisonitrile, benzonitrile, m-methoxy, 3-methoxy-benzonitrile, 3-methoxy benzonitrile, m-methoxybenzontrile
PubChem CID 73712
IUPAC Name 3-methoxybenzonitrile
SMILES COC1=CC=CC(=C1)C#N
Specifica
Melting Point 22°C to 24°C
Density 1.089
Boiling Point 110°C to 111°C (12 mmHg)
Flash Point 105°C (221°F)
Odor Almond-like
Refractive Index 1.5402
Quantity 100 g
UN Number UN3439
Beilstein 1932666
Formula Weight 133.15
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 3-Methoxybenzonitrile
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.