Learn More
3-Methoxycarbonyl-1-(methyl-d3)pyridinium Iodide, TRC
Codice prodotto. 30472899
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
30472899 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30472899 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM26136225MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 19-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Name or Material 3-Methoxycarbonyl-1-(methyl-d3)pyridinium Iodide
CAS 131448-16-3
Molecular Formula C8H7D3INO2
Quantity 25 mg
Synonym Pyridinium, 3-(methoxycarbonyl)-1-(methyl-d3)-, iodide (9CI), 3-Methoxycarbonyl-1-(methyl-d3)pyridinium iodide, Iodonicot-d3, Trigonelline-d3 iodide methyl ester, 3-(Methoxycarbonyl)-1-methylpyridinium-D3 (N-methyl-D3) iodide, 3-(Methoxycarbonyl)-1-(methyl-d3)pyridinium iodide, 3-Carboxy-1-(methyl-d3)pyridinium iodide methyl ester, N-(Methyl-d3)-3-carbomethoxypyridinium iodide, 1-(Methyl-d3)-3-methoxycarbonylpyridinium iodide, 3-(Methoxycarbonyl)-1-(trideuteriomethyl)pyridinium iodide
InChI Formula InChI=1S/C8H10NO2.HI/c1-9-5-3-4-7(6-9)8(10)11-2;/h3-6H,1-2H3;1H/q+1;/p-1/i1D3;
SMILES [I-].[2H]C([2H])([2H])[n+]1cccc(c1)C(=O)OC
IUPAC Name methyl 1-(trideuteriomethyl)pyridin-1-ium-3-carboxylate;iodide
Molecular Weight (g/mol) 282.09
Formula Weight 281.9945
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.