Learn More
3-Methyl-2-(1-piperazinyl)quinoline, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 11424850
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
11424850 1 g 1g
11414850 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11424850 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50834.03
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on 056 260 260 for assistance.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 348133-74-4
Molecular Formula C14H17N3
Molecular Weight (g/mol) 227.311
MDL Number MFCD08061017
InChI Key YUKANULGPVFVJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-2-piperazin-1-yl quinoline, 3-methyl-2-1-piperazinyl quinoline, 3-methyl-2-piperazin-1-yl-quinoline, acmc-20an0s, 3-methyl-2-quinolyl piperazine, 3-methyl-2-piperazine-1-yl quinoline
PubChem CID 22636341
IUPAC Name 3-methyl-2-piperazin-1-ylquinoline
SMILES CC1=CC2=CC=CC=C2N=C1N3CCNCC3
Spezifikation
Quantity 1 g
Sensitivity Air Sensitive
Formula Weight 227.31
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 3-Methyl-2-(1-piperazinyl)quinoline
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.