Learn More
3-[Methyl(pentyl)amino]propanoic Acid Hydrochloride, Mikromol™
Descrizione
3-[Methyl(pentyl)amino]propanoic Acid Hydrochloride
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | 3-[Methyl(pentyl)amino]propanoic Acid Hydrochloride |
| CAS | 625120-81-2 |
| Analyte or Component Names | 3-[Methyl(pentyl)amino]propanoic Acid Hydrochloride |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C9 H19 N O2 . Cl H |
| Certifications/Compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Ibanic acid hydrochloride, 3-(N-Methyl-N-pentylamino)propionic Acid hydrochloride, beta-Alanine, N-methyl-N-pentyl-, hydrochloride (1:1), beta-Alanine, N-methyl-N-pentyl-, hydrochloride (9CI), N-Methyl-N-pentyl-beta-alanine hydrochloride, Ibandronate Related Compound A as Hydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H19NO2.ClH/c1-3-4-5-7-10(2)8-6-9(11)12;/h3-8H2,1-2H3,(H,11,12);1H |
| SMILES | Cl.CCCCCN(C)CCC(=O)O |
| IUPAC Name | 3-[methyl(pentyl)amino]propanoic acid;hydrochloride |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?