Learn More
3-Methylphenylhydrazine Hydrochloride, TRC
Product Code. 30473532
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
1 g
5 g
Unit Size:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30473532 1 g 1g
30484082 5 g 5g
30468489 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30473532 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM3543651G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 637-04-7
Molecular Formula C7H10N2 . HCl
Molecular Weight (g/mol) 158.63
Synonym (3-Methylphenyl)hydrazine Hydrochloride, (3-Methylphenyl)hydrazine Monohydrochloride, 1-(3-Methylphenyl)hydrazine Hydrochloride
IUPAC Name (3-methylphenyl)hydrazine;hydrochloride
SMILES Cl.Cc1cccc(NN)c1
Specifications
Quantity 1 g
InChI Formula InChI=1S/C7H10N2.ClH/c1-6-3-2-4-7(5-6)9-8;/h2-5,9H,8H2,1H3;1H
Formula Weight 158.0611
Chemical Name or Material 3-Methylphenylhydrazine Hydrochloride
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.